AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR4954-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Katalognr. APOSOR4954-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  18594-05-3
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  18594-05-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Cyclohexylacetophenone
  • CAS Nummer:18594-05-3
  • Formel:C₁₄H₁₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00001453
  • Molekulargewicht:202.3 g/mol
  • Siedepunkt:179…181 °C/14mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:66…70 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g