AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Isonipecotinsäure
(±)-Isonipecotinsäure
Bottle, 1 kg
Katalognr. APOSOR6923-1KG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
(±)-Isonipecotinsäure
Katalognr. APOSOR6923-1KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  498-94-2
(±)-Isonipecotinsäure
Bottle, 1 kg
CAS Nummer:  498-94-2
Preis
SFr. 165.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
  • CAS Nummer:498-94-2
  • Formel:C₆H₁₁NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006004
  • Molekulargewicht:129.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-872-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 kg