(±)-Isonipecotinsäure
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR6923-100G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-872-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:100 g



