Copper(II) ethoxide
Bottle
Katalognr. APOSIN1550-50G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:2850-65-9
- Formel:C₄H₁₀CuO₂
- MDL-Nummer:MFCD00015650
- Molekulargewicht:153.67 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3181
- ADR:4.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle



