AuftragsverfolgungKontakt
Copper(II) ethoxide
Copper(II) ethoxide
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSIN1550-10G
Anbieter:   Apollo Scientific
Copper(II) ethoxide
Katalognr. APOSIN1550-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  2850-65-9
Copper(II) ethoxide
Bottle, 10 g
CAS Nummer:  2850-65-9
Preis
SFr. 168.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:2850-65-9
  • Formel:C₄H₁₀CuO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00015650
  • Molekulargewicht:153.67 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3181
  • ADR:4.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..