Copper(II) ethoxide
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSIN1550-10G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:2850-65-9
- Formel:C₄H₁₀CuO₂
- MDL-Nummer:MFCD00015650
- Molekulargewicht:153.67 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3181
- ADR:4.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:10 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



