Triphenylmethan
Bottle, 5 kg
Katalognr. APOSOR0040-5KG
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:519-73-3
- Formel:C₁₉H₁₆
- MDL-Nummer:MFCD00004763
- Molekulargewicht:244.34 g/mol
- Siedepunkt:358…359 °C/754mmHg
- Schmelzender Platingehalt:92…94 °C
- Dichte:1,014 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-275-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..