AuftragsverfolgungKontakt
Triphenylmethan
Triphenylmethan
Bottle, 5 kg
Katalognr. APOSOR0040-5KG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Triphenylmethan
Katalognr. APOSOR0040-5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  519-73-3
Triphenylmethan
Bottle, 5 kg
CAS Nummer:  519-73-3
Preis
615.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:519-73-3
  • Formel:C₁₉H₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00004763
  • Molekulargewicht:244.34 g/mol
  • Siedepunkt:358…359 °C/754mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:92…94 °C
  • Dichte:1,014 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-275-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..