AuftragsverfolgungKontakt
Triphenylmethan
Triphenylmethan
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR0040-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Triphenylmethan
Katalognr. APOSOR0040-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  519-73-3
Triphenylmethan
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  519-73-3
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:519-73-3
  • Formel:C₁₉H₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00004763
  • Molekulargewicht:244.34 g/mol
  • Siedepunkt:358…359 °C/754mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:92…94 °C
  • Dichte:1,014 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-275-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Technische Daten