AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumbromid 99%
Lithiumbromid 99%
Bottle, 100 g
  APOSIN2314-100G
Lithiumbromid 99%
  APOSIN2314-100G
 :  7550-35-8
Lithiumbromid 99%
Bottle, 100 g
 :  7550-35-8
52.00 SFr.
1 * 100 g
  •  :7550-35-8
  •  :LiBr
  •  :MFCD00011077
  •  :86.84 g/mol
  •  :1265 °C
  •  :550 °C
  •  :3,46 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g