AuftragsverfolgungKontakt
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSIN38974-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
Katalognr. APOSIN38974-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  13767-32-3
Zinc molybdate
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  13767-32-3
Preis
129.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Zinc molybdenum oxide
  • CAS Nummer:13767-32-3
  • Formel:MoO₄Zn
  • MDL-Nummer:MFCD00049622
  • Molekulargewicht:225.326 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>700 °C
  • Schmelzender Platingehalt:>700 °C
  • Dichte:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:237-377-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g