AuftragsverfolgungKontakt
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
  APOSIN38974-25G
Zinc molybdate
  APOSIN38974-25G
 :  13767-32-3
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
 :  13767-32-3
SFr. 463.00
1 * 25 g
 :  Zinc molybdenum oxide
  •  :13767-32-3
  •  :MoO₄Zn
  •  :MFCD00049622
  •  :225.326 g/mol
  •  :>700 °C
  •  :>700 °C
  •  :4,3 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :237-377-8
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g