(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSOR5988-500G
Anbieter: Apollo Scientific
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Katalognr. APOSOR5988-500G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 156-38-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- CAS Nummer:156-38-7
- Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- MDL-Nummer:MFCD00004347
- Molekulargewicht:152.15 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:149…151 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-851-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:500 g



