AuftragsverfolgungKontakt
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR5988-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Katalognr. APOSOR5988-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  156-38-7
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  156-38-7
Preis
SFr. 43.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • CAS Nummer:156-38-7
  • Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004347
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:149…151 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-851-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Technische Daten