AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat) | Avantor
Tween® 20 (Polysorbat)
Bottle, 1 L
Katalognr. APOSBIT0803-1L
Anbieter:   Apollo Scientific
Tween® 20 (Polysorbat)
Katalognr. APOSBIT0803-1L
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbat)
Bottle, 1 L
CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
SFr. 95.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Siedepunkt:>100 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–14 °C
  • Dichte:1,095 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 L
Technische Daten