AuftragsverfolgungKontakt
Chinolin 98% | Avantor
Chinolin 98%
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSOR45105-500G
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Chinolin 98%
Katalognr. APOSOR45105-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  91-22-5
Chinolin 98%
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  91-22-5
Preis
142.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:91-22-5
  • Formel:C₉H₇N
  • MDL-Nummer:MFCD00006736
  • Molekulargewicht:129.16 g/mol
  • Siedepunkt:236…238 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–17…–13 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–17 to –13 °C
  • Dichte:1,093 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:101 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g