Chinolin 98%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR45105-100G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:91-22-5
- Formel:C₉H₇N
- MDL-Nummer:MFCD00006736
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Siedepunkt:236…238 °C
- Schmelzender Platingehalt:–17…–13 °C
- Schmelzender Platingehalt:–17 to –13 °C
- Dichte:1,093 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:101 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:100 g



