Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyde 99+% | Avantor

Benzaldehyde 99+%

Bottle
Katalognr. APOSOR45085-250G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Benzaldehyde 99+%
Katalognr. APOSOR45085-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  100-52-7
Benzaldehyde 99+%

Bottle

CAS Nummer:  100-52-7
Preis
104.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

  • CAS Nummer:100-52-7
  • Formel:C₇H₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003299
  • Molekulargewicht:106,12194 g/mol
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..