AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyde 99+% | Avantor
Benzaldehyde 99+%
Bottle
Katalognr. APOSOR45085-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Benzaldehyde 99+%
Katalognr. APOSOR45085-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  100-52-7
Benzaldehyde 99+%
Bottle
CAS Nummer:  100-52-7
Preis
SFr. 52.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • CAS Nummer:100-52-7
  • Formel:C₇H₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003299
  • Molekulargewicht:106,12194 g/mol
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle