Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxy-5-nitropyridin 98% | Avantor

2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%

Bottle, 500 g
Katalognr. APOSOR4275-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%
Katalognr. APOSOR4275-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  5418-51-9
2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%

Bottle, 500 g

CAS Nummer:  5418-51-9
Preis
SFr. 208.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Nitro-2-pyridinol
  • CAS Nummer:5418-51-9
  • Formel:C₅H₄N₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00006276
  • Molekulargewicht:140.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:188…191 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-525-7
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..