Phthalaldehyd
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSBIP0693-5G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
- CAS Nummer:643-79-8
- Formel:C₈H₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00003335
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Siedepunkt:83 °C/0,8mmHg
- Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
- Dichte:1,13 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:132 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:211-402-2
- UN:2923
- ADR:8+6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 g



