Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd

Phthalaldehyd

Bottle, 25 g
Katalognr. APOSBIP0693-25G
Ätzend
Giftig
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalaldehyd
Katalognr. APOSBIP0693-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd

Bottle, 25 g

CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:83 °C/0,8mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.