Echtgrün FCF
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSBIF1401-10G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
C.I. 42053
Synonyme: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
- CAS Nummer:2353-45-9
- Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
- MDL-Nummer:MFCD00013053
- Molekulargewicht:808.86 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:290 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:10 g



