Linolsäure
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSBIL9075-10G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
- CAS Nummer:60-33-3
- Formel:C₁₈H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00064241
- Molekulargewicht:280.45 g/mol
- Siedepunkt:230 °C/15mmHg
- Schmelzender Platingehalt:–12 °C
- Dichte:0,902 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:200-470-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:10 g