AuftragsverfolgungKontakt
Leptomycin B
Bottle, 1 mg
  APOSBIL2101-1MG
Leptomycin B
  APOSBIL2101-1MG
 :  87081-35-4
Leptomycin B
Bottle, 1 mg
 :  87081-35-4
91.80 SFr.
1 * 1 mg
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
 :  (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-Ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-19-((2S,3S)-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid
  •  :87081-35-4
  •  :C₃₃H₄₈O₆
  •  :MFCD06795848
  •  :540.73 g/mol
  •  :11,1 °C
  •  :Gefrierschrank
  •  :1170
  •  :3,II
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 mg