Folsäure ≥98%
Bottle, 100 g
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
- CAS Nummer:59-30-3
- Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
- MDL-Nummer:MFCD00079305
- Molekulargewicht:441.41 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-419-0
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:100 g