Nilrot
Bottle, 1 g
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
- CAS Nummer:7385-67-3
- Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00011639
- Molekulargewicht:318.38 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:203…205 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:1 g