Nivalenol standard solution
Nivalenol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Katalognr. APOSBIMS126-1ML
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Nivalenol
- Cat. No.:APOSBIMS126-1ML
- Lagertemperatur:Freezer
- CAS Nr.:23282-20-4
- Flammpunkt:2 °C
- Bezeichnung:Nivalenol
- Formel:C₁₅H₂₀O₇