Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Diacetoxyscirpenol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
Katalognr. APOSBIMS125-5ML
Anbieter: Apollo Scientific
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Katalognr. APOSBIMS125-5ML
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Achtung! Bitte beachten: Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:5 mL
- Bezeichnung:Diacetoxyscirpenol
- Cat. No.:APOSBIMS125-5ML
- Lagertemperatur:Freezer
- CAS Nr.:2270-40-8
- Flammpunkt:2 °C
- Bezeichnung:Diacetoxyscirpenol
- Formel:C₁₉H₂₆O₇