Zearalenone standard solution
Zearalenone, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
Katalognr. APOSBIMS119-5ML
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
: Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:5 mL
- Bezeichnung:Zearalenone
- Cat. No.:APOSBIMS119-5ML
- Lagertemperatur:Freezer
- CAS Nr.:17924-92-4
- Siedepunkt:81…82 °C
- Flammpunkt:2 °C
- Bezeichnung:Zearalenone
- Formel:C₁₈H₂₂O₅