AuftragsverfolgungKontakt
Fusarenon X Standard Solution | Avantor
Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Katalognr. APOSBIMS116-1ML
Anbieter:   Apollo Scientific
Fusarenon X Standard Solution
Katalognr. APOSBIMS116-1ML
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  
Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 234.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Achtung! Bitte beachten: Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Fusarenon X
  • Cat. No.:
    APOSBIMS116-1ML
  • Lagertemperatur:
    Freezer
  • CAS Nr.:
    23255-69-8
  • Flammpunkt:
    2 °C
  • Bezeichnung:
    Fusarenon X
  • Formel:
    C₁₇H₂₂O₈
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..