Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Katalognr. APOSBIMS116-1ML
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Achtung! Bitte beachten: Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Fusarenon X
- Cat. No.:APOSBIMS116-1ML
- Lagertemperatur:Freezer
- CAS Nr.:23255-69-8
- Flammpunkt:2 °C
- Bezeichnung:Fusarenon X
- Formel:C₁₇H₂₂O₈
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..