AuftragsverfolgungKontakt
HT-2 Toxin standard solution
HT-2 Toxin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
  APOSBIMS115-1ML
HT-2 Toxin standard solution
  APOSBIMS115-1ML
 :  
HT-2 Toxin standard solution
HT-2 Toxin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
 :  
SFr. 234.00
1 * 1 mL
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
  • Konzentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    HT-2 Toxin
  • Cat. No.:
    APOSBIMS115-1ML
  • Lagertemperatur:
    Freezer
  • CAS Nr.:
    26934-87-2
  • Flammpunkt:
    2 °C
  • Bezeichnung:
    HT-2 Toxin
  • Formel:
    C₂₂H₃₂O₈