AuftragsverfolgungKontakt
T2 Triol standard solution
T2 Triol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
Katalognr. APOSBIMS113-5ML
Anbieter:   Apollo Scientific
T2 Triol standard solution
Katalognr. APOSBIMS113-5ML
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  
T2 Triol standard solution
T2 Triol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’190.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    T2 Triol
  • Cat. No.:
    APOSBIMS113-5ML
  • Lagertemperatur:
    Freezer
  • CAS Nr.:
    34114-98-2
  • Flammpunkt:
    2 °C
  • Bezeichnung:
    T2 Triol
  • Formel:
    C₂₀H₃₀O₇