AuftragsverfolgungKontakt
Patulin standard solution
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
Katalognr. APOSBIMS108-5ML
Anbieter:   Apollo Scientific
Patulin standard solution
Katalognr. APOSBIMS108-5ML
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’040.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    Patulin