AuftragsverfolgungKontakt
Patulin standard solution
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Catalog # APOSBIMS108-1ML
Supplier:   Apollo Scientific
Patulin standard solution
Catalog # APOSBIMS108-1ML
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 260.00
Log in for availability
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Documents
Specifications
Specifications
  • Konzentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Patulin
  • Cat. No.:
    APOSBIMS108-1ML
  • Lagertemperatur:
    Freezer
  • CAS Nr.:
    149-29-1
  • Siedepunkt:
    81…82 °C
  • Flammpunkt:
    2 °C
  • Bezeichnung:
    Patulin
  • Formel:
    C₇H₆O₄