Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A, 10 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
Katalognr. APOSBIMS107-5ML
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
: Expires in 12 months.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Konzentration:10 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:5 mL
- Bezeichnung:Ochratoxin A
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.