Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A, 10 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
: Expires in 12 months.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Konzentration:10 µg/ml in acetonitrile
- Packung:Bottle
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Ochratoxin A
- Cat. No.:APOSBIMS107-1ML
- Lagertemperatur:Freezer
- CAS Nr.:303-47-9
- Flammpunkt:2 °C
- Bezeichnung:Ochratoxin A
- Formel:C₂₀H₁₈ClNO₆