AuftragsverfolgungKontakt
Digitonin
Digitonin
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSBID3301-1G
Giftig
Anbieter:   Apollo Scientific
Digitonin
Katalognr. APOSBID3301-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 1 g
CAS Nummer:  11024-24-1
Preis
191.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonyme:  Digitonin
  • CAS Nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-Nummer:MFCD00077729
  • Molekulargewicht:1229.312 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g