Imidazol
Bottle, 500 g
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Synonyms: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS Number:288-32-4
- Formula:C₃H₄N₂
- MDL Number:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Boiling Pt:235 °C
- Melting Pt:85…91 °C
- Density:1,03 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:145 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,II
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Packung:Bottle
- VE:500 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..