AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol | Avantor
Imidazol
Bottle, 2,5 kg
Katalognr. APOSBID0565-2.5KG
Ätzend
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Imidazol
Katalognr. APOSBID0565-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol
Bottle, 2,5 kg
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
SFr. 93.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C
  • Schmelzender Platingehalt:85…91 °C
  • Dichte:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:145 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 kg