Imidazol
Bottle, 1 kg
Katalognr. APOSBID0565-1KG
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS Nummer:288-32-4
- Formel:C₃H₄N₂
- MDL-Nummer:MFCD00005183
- Molekulargewicht:68.08 g/mol
- Siedepunkt:235 °C
- Schmelzender Platingehalt:85…91 °C
- Dichte:1,03 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:145 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,II
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:1 kg