AuftragsverfolgungKontakt
Alafosfalin ≥97%
Alafosfalin ≥97%
Bottle, 500 mg
Katalognr. APOSBIMI0200-500MG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Alafosfalin ≥97%
Katalognr. APOSBIMI0200-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  60668-24-8
Alafosfalin ≥97%
Bottle, 500 mg
CAS Nummer:  60668-24-8
Preis
SFr. 381.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Alaphosphin is an Alanine antagonist and can also be used in Murein biosynthesis.
Synonyme:  L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
  • CAS Nummer:60668-24-8
  • Formel:C₅H₁₃N₂O₄P
  • MDL-Nummer:MFCD01569244
  • Molekulargewicht:196.141 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:262-362-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 mg