Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Alafosfalin ≥97% | Avantor

Alafosfalin ≥97%

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSBIMI0200-1G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Alafosfalin ≥97%
Katalognr. APOSBIMI0200-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  60668-24-8
Alafosfalin ≥97%

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  60668-24-8
Preis
SFr. 667.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

Alaphosphin is an Alanine antagonist and can also be used in Murein biosynthesis.

Synonyme:  L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
  • CAS Nummer:60668-24-8
  • Formel:C₅H₁₃N₂O₄P
  • MDL-Nummer:MFCD01569244
  • Molekulargewicht:196.141 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:262-362-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..