AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Bottle, 1 kg
Katalognr. APOSBIG1724-1KG
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Galactose
Katalognr. APOSBIG1724-1KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  59-23-4
D(+)-Galactose
Bottle, 1 kg
CAS Nummer:  59-23-4
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00151230
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:168…170 °C
  • Dichte:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-416-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 kg