Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gentamicinsulfat | Avantor

Gentamicinsulfat

Bottle, 25 g
Katalognr. APOSBIG0124-25G
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Gentamicinsulfat
Katalognr. APOSBIG0124-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1405-41-0
Gentamicinsulfat

Bottle, 25 g

CAS Nummer:  1405-41-0
Preis
SFr. 62.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

An aminoglycoside antibiotic.

  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Synonyme:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS Nummer:1405-41-0
  • MDL-Nummer:MFCD00270181
  • Schmelzender Platingehalt:217…237 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:215-778-9

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.