AuftragsverfolgungKontakt
Gentamicinsulfat | Avantor
Gentamicinsulfat
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSBIG0124-100G
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Gentamicinsulfat
Katalognr. APOSBIG0124-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1405-41-0
Gentamicinsulfat
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  1405-41-0
Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Synonyme:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS Nummer:1405-41-0
  • MDL-Nummer:MFCD00270181
  • Schmelzender Platingehalt:217…237 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:215-778-9
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g