L(+)-Cystein
Bottle, 250 g
Katalognr. APOSBIC0709-250G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- CAS Nummer:52-90-4
- Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- MDL-Nummer:MFCD00064306
- Molekulargewicht:121.16 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:240 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:250 g



