AuftragsverfolgungKontakt
Agarose
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSBIA1176-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Agarose
Katalognr. APOSBIA1176-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
SFr. 278.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
  • Gelling temp 36 ± 1.5C
  • Melting temp 88 ± 1.5C
  • Ash Content <0.45%
  • Sulphate <0.1%
  • Clarity <4 NTU
  • DNA/RNAse Negative.
  • Use Rates 0.75% - 2%.
  • EEO 0.14 - 0.16
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g