Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin | Avantor

D-Alanin

Bottle, 25 g
Catalog # APOSBIA0863-25G
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
D-Alanin
Catalog # APOSBIA0863-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  338-69-2
D-Alanin

Bottle, 25 g

CAS Number:  338-69-2
Price
SFr. 26.00
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents

Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.

  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
Synonyms:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Number:338-69-2
  • Formula:C₃H₇NO₂
  • MDL Number:MFCD00008077
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Melting Pt:291…295 °C (Zersetzung)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:206-418-1

Dokumente

Specifications

Specifications

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..