Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin | Avantor

D-Alanin

Bottle, 100 g
Katalognr. APOSBIA0863-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Alanin
Katalognr. APOSBIA0863-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanin

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  338-69-2
Preis
SFr. 53.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.

  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008077
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:291…295 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-418-1

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..