L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSBIA0602-500G
Anbieter: Apollo Scientific
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%
Katalognr. APOSBIA0602-500G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 50-81-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:190…194 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,65 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:500 g