AuftragsverfolgungKontakt
ADA ≥98% | Avantor
ADA ≥98%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSBIA0302-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
ADA ≥98%
Katalognr. APOSBIA0302-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  26239-55-4
ADA ≥98%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  26239-55-4
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Synonyme:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS Nummer:26239-55-4
  • Formel:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008031
  • Molekulargewicht:190.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:219 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g